Läs mer
Cletoquine Oxalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cletoquine Oxalate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22ClN3O.C2H2O4/c1-12(3-2-7-18-9-10-21)20-15-6-8-19-16-11-13(17)4-5-14(15)16;3-1(4)2(5)6/h4-6,8,11-12,18,21H,2-3,7,9-10H2,1H3,(H,19,20);(H,3,4)(H,5,6) |
| Formel vikt | 397.1404 |
| Procent renhet | >95% |