Läs mer
Cletoquine, TRC
Produktkod. 17904605
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17904605 5 mg
17990775 1 mg
17921695 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17904605 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC5735055MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4298-15-1
Molekylformel C16 H22 Cl N3 O
Molekylvikt (g/mol) 307.82
Synonym Ethanol, 2-[[4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl]amino]-, Ethanol, 2-[[4-[(7-chloro-4-quinolyl)amino]pentyl]amino]- (7CI,8CI), 2-[[4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl]amino]ethanol, (±)-Desethylhydroxychloroquine, Cletoquine, Desethylhydroxychloroquine
IUPAC-namn 2-[4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]pentylamino]ethanol
LEDER CC(CCCNCCO)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Cletoquine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H22ClN3O/c1-12(3-2-7-18-9-10-21)20-15-6-8-19-16-11-13(17)4-5-14(15)16/h4-6,8,11-12,18,21H,2-3,7,9-10H2,1H3,(H,19,20)
Formel vikt 307.1451
Procent renhet >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.