Läs mer
Clevidipine, MedChemExpress
Beskrivning
Clevidipine is a short-acting dihydropyridine calcium channel antagonist (IC50= 7.1 nM, V(H) = -40 mV ) under development for treatment of perioperative hypertension.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clevidipine |
| CAS | 167221-71-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H23Cl2NO6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.57 mM) |
| LEDER | O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OCOC(CCC)=O)=O)C1C2=CC=CC(Cl)=C2Cl)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 456.32 |
| Formel vikt | 456.32 |
| Visa mer |