Läs mer
Clevidipine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clevidipine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23Cl2NO6/c1-5-7-15(25)29-10-30-21(27)17-12(3)24-11(2)16(20(26)28-4)18(17)13-8-6-9-14(22)19(13)23/h6,8-9,18,24H,5,7,10H2,1-4H3 |