Läs mer
MedChemExpress Clevudine
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 260.22 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| Renhet | 99.95% |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (384.29 mM∣Need ultrasonic) |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 163252-36-6 |
| Synonym | L-FMAU |