Läs mer
Clevudine, Thermo Scientific™
Produktkod. 17525575 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17525575 250 mg
17515575 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17525575 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469122500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 163252-36-6
Molekylformel C10H13FN2O5
Molekylvikt (g/mol) 260.22
MDL-nummer MFCD00935785
InChI-nyckel GBBJCSTXCAQSSJ-XQXXSGGOSA-N
IUPAC-namn 1-[(2S,3R,4S,5S)-3-fluor-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-5-metyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2,4-dion
LEDER CC1=CN([C@H]2O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]2F)C(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clevudine
Förpackning Glasflaska
Analyscertifikat Tillgänglig
Fysisk form Pulver
Färg Vit till ljusgul