Läs mer
Clevudin, TRC
Produktkod. 30358778
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30358778 100 mg
30354729 10 mg
30349324 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30358778 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC574150100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 163252-36-6
Molekylformel C10H13FN2O5
Molekylvikt (g/mol) 260.22
Synonym 1-(2'-Deoxy-2'-fluoro-beta-L-arabinofuranosyl)-5-methyluracil, L-FMAU, 1-(2-Deoxy-2-fluoro-beta-L-arabinofuranosyl)-5-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
IUPAC-namn 1-[(2S,3R,4S,5S)-3-fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-5-metylpyrimidin-2,4-dion
LEDER CC1=CN([C@H]2O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]2F)C(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clevudine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13FN2O5/c1-4-2-13(10(17)12-8(4)16)9-6(11)7(15)5(3-14)18-9/h2,5-7,9,14-15H,3H2,1H3,(H,12,16,17)/t5-,6+,7-,9-/m0/s1
Formel vikt 260.0808