Läs mer
Molecular Probes™ Click-iT™ EdU Alexa Fluor™ 488 Flödescytometrianalyssats
Kvantitet:
100 analyser
50 analyser
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
De Click-iT™ EdU Alexa Fluor™ 488 Flow Cytometri Assay Kit tillhandahåller en förenklad, mer robust analys för att analysera DNA-replikation i prolifererande celler jämfört med traditionella BrdU-metoder. Nysyntetiserat DNA analyseras med hjälp av flödescytometerns 488 nm laser.
Exakta —överlägsna resultat jämfört med BrdU-analyser
Snabba —resultat på så lite som 90 minuter
Ekonomisk —Fler analyser per
kit Se urvalsguide för alla Click-iT™ EdU och Click-iT™ Plus EdU-analyser för flödescytometri .
En avancerad metod som ger dig bättre resultat än BrdU.
Den mest exakta metoden för spridningsanalys är direkt mätning av DNA-syntes. Ursprungligen utfördes detta genom inkorporering av radioaktiva nukleosider, dvs 3H -tymidin. Denna metod ersattes av antikroppsbaserad detektion av nukleosidanalogen bromodeoxiuridin (BrdU). De Click-iT™ EdU Flow Cytometri Assay Kit är nya alternativ till BrdU-analysen. EdU (5-etynyl-2´ -deoxiuridin) är en tymidinanalog som inkorporeras i DNA under aktiv DNA-syntes. Detektion baseras på klickkemi: en kopparkatalyserad kovalent reaktion mellan en azid och en alkyn. I denna applikation finns alkynen i etynyldelen av EdU, medan aziden är kopplad till Alexa Fluor ™ 488, Alexa Fluor™ 647, eller Pacific BlueTM färgämnen. Standardflödescytometrimetoder används för att bestämma andelen S-fasceller i populationen (Fig 1).
Milda tillstånd tillåter användning med cellcykelfärgämnen och antikroppar Fördelarna
med Click-iT™ EdU-märkning är lätt uppenbar när analysen utförs (Fig 2). Den lilla storleken på färgämnesaziden möjliggör effektiv detektering av den inkorporerade EdU under milda förhållanden, medan standard aldehydbaserad fixering och rengöringsmedelspermeabilisering är tillräckliga för Click-iT™ detektionsreagens för att få tillgång till DNA:t. Detta i motsats till BrdU-analyser som kräver DNA-denaturering (med HCl, värme eller digestion med DNas) för att exponera BrdU så att den kan detekteras med en anti-BrdU-antikropp. Provbearbetning för BrdU-analysen kan resultera i signalförändring av cellcykelfördelningen såväl som förstörelse av antigenigenkänningsställen vid användning av HCl-metoden. Däremot är det lättanvända EdU-cellproliferationskitet kompatibelt med cellcykelfärgämnen. Detta EdU-analyskit kan också multiplexeras med antikroppar mot yt- och intracellulära markörer.
Snabbt och enkelt protokoll
De Click-iT™ EdU-protokollet är baserat på aldehydfixerings- och detergentpermeabiliseringsstegen för immunhistokemisk antikroppsmärkning, men EdU är kompatibelt med andra fixerings
-/permeabiliseringsmedel inklusive saponin och metanol. På bara fem ’steg är du redo att analysera dina cellproliferationsdata:
Behandla celler med EdUM
Fixa och permeabilisera celler
Upptäck S-fasceller med Click-iT™ detektionscocktail i 30 min
Tvätta en gång
Analysera
Få exakta resultat ekonomiskt
Click-IT™ EdU Alexa Fluor™ 488 Flow Cytometri Assay Kit är billigare än de traditionella BrdU-analyserna, vilket gör dem idealiska för stora experiment.
Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för diagnostisk användning för människor eller djur.
kit Se urvalsguide för alla Click-iT™ EdU och Click-iT™ Plus EdU-analyser för flödescytometri .
En avancerad metod som ger dig bättre resultat än BrdU.
Den mest exakta metoden för spridningsanalys är direkt mätning av DNA-syntes. Ursprungligen utfördes detta genom inkorporering av radioaktiva nukleosider, dvs 3H -tymidin. Denna metod ersattes av antikroppsbaserad detektion av nukleosidanalogen bromodeoxiuridin (BrdU). De Click-iT™ EdU Flow Cytometri Assay Kit är nya alternativ till BrdU-analysen. EdU (5-etynyl-2´ -deoxiuridin) är en tymidinanalog som inkorporeras i DNA under aktiv DNA-syntes. Detektion baseras på klickkemi: en kopparkatalyserad kovalent reaktion mellan en azid och en alkyn. I denna applikation finns alkynen i etynyldelen av EdU, medan aziden är kopplad till Alexa Fluor ™ 488, Alexa Fluor™ 647, eller Pacific BlueTM färgämnen. Standardflödescytometrimetoder används för att bestämma andelen S-fasceller i populationen (Fig 1).
Milda tillstånd tillåter användning med cellcykelfärgämnen och antikroppar Fördelarna
med Click-iT™ EdU-märkning är lätt uppenbar när analysen utförs (Fig 2). Den lilla storleken på färgämnesaziden möjliggör effektiv detektering av den inkorporerade EdU under milda förhållanden, medan standard aldehydbaserad fixering och rengöringsmedelspermeabilisering är tillräckliga för Click-iT™ detektionsreagens för att få tillgång till DNA:t. Detta i motsats till BrdU-analyser som kräver DNA-denaturering (med HCl, värme eller digestion med DNas) för att exponera BrdU så att den kan detekteras med en anti-BrdU-antikropp. Provbearbetning för BrdU-analysen kan resultera i signalförändring av cellcykelfördelningen såväl som förstörelse av antigenigenkänningsställen vid användning av HCl-metoden. Däremot är det lättanvända EdU-cellproliferationskitet kompatibelt med cellcykelfärgämnen. Detta EdU-analyskit kan också multiplexeras med antikroppar mot yt- och intracellulära markörer.
Snabbt och enkelt protokoll
De Click-iT™ EdU-protokollet är baserat på aldehydfixerings- och detergentpermeabiliseringsstegen för immunhistokemisk antikroppsmärkning, men EdU är kompatibelt med andra fixerings
-/permeabiliseringsmedel inklusive saponin och metanol. På bara fem ’steg är du redo att analysera dina cellproliferationsdata:
Få exakta resultat ekonomiskt
Click-IT™ EdU Alexa Fluor™ 488 Flow Cytometri Assay Kit är billigare än de traditionella BrdU-analyserna, vilket gör dem idealiska för stora experiment.
Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för diagnostisk användning för människor eller djur.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller EdU (5-etynyl-2'-deoxiuridin), Alexa Fluor™ 488 azid, vattenfri dimetylsulfoxid (DMSO), Click-iT™ fixativ, Click-iT™ saponinbaserad permeabilisering och tvättbuffert, koppar(II)sulfat, och Click-iT™ EdU bufferttillsats. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Produkttyp | Flödescytometrianalyssats |
| Typ av färg | Alexa Fluor™ 488 |
| Emission | 488 |
| Formatera | Rör |
| Gröna funktioner | Mindre farligt |
| Produktlinje | Click-iT™ |
| Kvantitet | 50 analyser |
| Visa mer |