Läs mer
Invitrogen™ Click-iT™ EdU Colorimetrisk IHC Detection Kit
Kvantitet:
50 objektglas
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Substrat: DAB
- Substrattyp: HRP
- De Click-iT™ EdU Colorimetric IHC (Immunohistochemistry) Detection Kit är ett överlägset alternativ till traditionella metoder för kolorimetrisk detektion av prolifererande celler i vävnadssnitt. I denna analys inkorporeras 5-etynyl-2'-deoxiuridin (EdU), en nukleosidanalog av tymidin som innehåller en alkyndel, i nysyntetiserat DNA. När biotin som innehåller en azidgrupp tillsätts, fäster en kort klickreaktion aziden till alkyndelen på EdU-molekylen. Vid tillsats av –streptavidinperoxidas och ett peroxidassubstrat genererar en enzymatisk reaktion en signal som kan detekteras med ljusmikroskopi och lagras för framtida analys.
- Optimerad - möjliggör kolorimetrisk detektion av prolifererande celler i antingen vävnads- eller cellprov
- Effektiv - inga denatureringssteg eller hård behandling krävs
- Robust - förbättrat bevarande av cellmorfologi och den cellulära miljön ger innehållsrika resultat
- Konsekvent - inte beroende av variabla antikroppspartier för detektion
- Enkel - designad för att fungera konsekvent, på kortare tid än traditionella metoder
Specifikationer
Specifikationer
| Konjugera | HRP |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| För användning med (utrustning) | EVOS™ XL Core Imaging System, EVOS™ XL bildsystem |
| Kvantitet | 50 objektglas |
| Förpackning | Bilder |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| Frakt skick | Våt is |
| Substrat | DAB |
| Typ av substrat | HRP |
| Produktlinje | Click-iT™ |
| Visa mer |