Läs mer
Molecular Probes™ Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 594 Proteinsyntesanalyssats
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13542550
Change view
Kvantitet:
25 täckglas eller två 96-brunnars tallrikar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
13542550 25 täckglas eller två 96-brunnars tallrikar Varje
1 options
Produktkod. 13542550 Leverantör Molecular Probes™ Leverantörsnummer C10429
Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 594 Proteinsyntesanalyssats
De Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 594 Protein Synthesis Assay Kit tillhandahåller en snabb, känslig, icke-toxisk och icke-radioaktiv metod för att detektera ny proteinsyntes med hjälp av fluorescensmikroskopi, höginnehållsavbildning eller flödescytometri. Inkluderade i satsen är L-homopropargylglycin (HPG), en aminosyraanalog av metionin som innehåller en alkyndel, och Alexa Fluor™ 594 azid. HPG:n matas till odlade celler och inkorporeras i proteiner under aktiv proteinsyntes. Tillägg av Alexa Fluor™ 594 azid leder till en kemoselektiv ligering eller“ click'-reaktion mellan den gröna fluorescerande aziden och alkynen, vilket gör att de modifierade proteinerna kan detekteras genom bildbaserad analys.
  • Icke-radioaktivt alternativ —ett alternativ till det traditionella 35 S-metioninet
  • Visualisera bulkproteindynamik fluorescerande —taggning av proteiner gör att deras lokalisering kan bestämmas, inklusive aggregering
  • Specificitetsselektiv , —specifik reaktion mellan märkning och detektionstaggar
  • Stabilitet— produkten innehåller en irreversibel, kovalent bindning
  • Multiplex-aktiverad —användning i kombination med Click™ -iT AHA (azidaminosyra och alkynfärgämne) för att upptäcka rumsliga och tidsmässiga skillnader
  • Tillämpbarhet på biologiska prover —enkel upptäckt; hög känslighet och låg bakgrund, oavsett
    komplexitet
    Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 594 Protein Synthesis Assay Kit har framgångsrikt testats i HeLa-, A549- och U-2 OS-celler med en mängd olika reagenser som hämmar proteinsyntes, inklusive cykloheximid och anisomycin. Tillämpligheten av dessa sonder för att övervaka proteinnedbrytning har också visats med hjälp av hämmare av proteasomen (MG132 och Bortezomib) och blockerare av autofagi (klorokin) i HeLa-celler.
    Dessutom, på grund av skillnader i Click-iT™ kemi mellan Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 594 Protein Synthesis Assay Kit och Click-iT™ AHA Alexa Fluor™ 488 HCS Kit , dessa kit kan användas tillsammans för rumslig eller tidsmässig bestämning av skillnader i begynnande proteinsyntes.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Produkttyp Proteinsyntesanalyssats
    Kvantitet 25 täckglas eller två 96-brunnars tallrikar
    Innehåll och lagring
    • Förvara vid 2 °C till 6 °C
    • FRYSA INTE
    • Skydda materialet från långvarig exponering för ljus, men kan exponeras för ljus under korta perioder.
    Detektionsmetod fluorescens
    För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, Fluorescerande Imager
    Produktlinje Alexa Fluor, Click-iT
    Etikett eller färgämne Alexa Fluor 594
    Formatera Vätska
    Färg Röd-orange
    Märkningsmål Proteiner
    Etiketttyp Alexa Fluor-färgämnen