Läs mer
Molecular Probes™ Click-iT™ Plus Alexa Fluor™ 555 Picolyl Azide Toolkit
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
Click-iT™ Plus Alexa Fluor™ Verktygssatser för pikolylazid innehåller allt du behöver för att utföra kopparkatalyserade klickreaktioner med föreningar som är känsliga för koppar, samtidigt som de behåller alla fördelarna med standard azid/alkyn-klickreaktion. Pikolylazider reagerar effektivt med kelaterad koppar, så fri koppar i klickreaktionen kan minimeras, vilket skyddar mot oönskade kopparsidoreaktioner med proteiner (t.ex. GFP, RPE), nukleinsyror (t.ex. RNA, oligo) och även små molekyler (t.ex. falloidin).
Flexibelt —optimera din egen –Click™ iT-reaktion för detektering eller märkning av alla alkyninnehållande biomolekyler in vitro eller i celler och vävnadsprover
Ljus och —känslig överlägsen fluorescerande Alexa Fluor™ färgämnen i kombination med pikolylazidens effektivitet
Bekväm —innehåller alla buffertar och reagenser som behövs för att skapa
den optimala klickreaktionen Click-iT™ μPlus Picolyl Azide Toolkit innehåller 100 g Alexa Fluor™ färgämne-picolylazid och alla reagenser som krävs för att skapa en reaktionscocktail med den optimala koppar- och kelatkoncentrationen för alla klickkemibaserade märknings- eller detektionstillämpningar. Riktlinjer för att utforma och optimera pikolylazid/alkyn-klickreaktionen som du väljer finns i produktmanualen. Dessutom Click-iT™ Plus pikolylazider erbjuder ökad känslighet och snabbare reaktionstider jämfört med standardazider med identiska reaktionsförhållanden.
den optimala klickreaktionen Click-iT™ μPlus Picolyl Azide Toolkit innehåller 100 g Alexa Fluor™ färgämne-picolylazid och alla reagenser som krävs för att skapa en reaktionscocktail med den optimala koppar- och kelatkoncentrationen för alla klickkemibaserade märknings- eller detektionstillämpningar. Riktlinjer för att utforma och optimera pikolylazid/alkyn-klickreaktionen som du väljer finns i produktmanualen. Dessutom Click-iT™ Plus pikolylazider erbjuder ökad känslighet och snabbare reaktionstider jämfört med standardazider med identiska reaktionsförhållanden.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | 555 Picolyl Azide Toolkit |
| Kvantitet | 1 kit |
| Innehåll och lagring |
|
| Produktlinje | Click-iT™ |
| Etikett eller färgämne | Alexa Fluor 555 |
| Etiketttyp | Alexa Fluor-färgämnen |