Läs mer
Molecular Probes™ Click-iT™ Plus EdU Pacific Blue™ Flödescytometrianalyssats
Kvantitet:
50 analyser
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
De Click-iT™ Plus EdU Pacific Blue™ Flow Cytometry Assay Kit tillhandahåller en förenklad, mer robust analys för att analysera DNA-replikation i prolifererande celler jämfört med traditionella BrdU-metoder. Nysyntetiserat DNA analyseras med hjälp av flödescytometerns 405 nm laser. De Click-iT™ Plus-formuleringen är kompatibel med standardfluoroforer, inklusive R-PE- och R-PE-tandemer, såväl som fluorescerande proteiner.
Multiplexerbar —kompatibel med R-PE (och tandem) och fluorescerande proteiner
Exakta —överlägsna resultat jämfört med BrdU-analyser
Snabba —resultat på så lite som 60 minuter
Se urvalsguide för alla Click-iT™ EdU och Click-iT™ Plus EdU-analyser för flödescytometri .
Multiplexbar
De Click-iT™ Plus-formuleringen ger ökad multiplexibilitet jämfört med originalet Click-iT™ EdU flödescytometrianalyser. Click-iT™ Plus EdU-analyser kan användas i kombination med R-PE- och R-PE-tandemer, såväl som fluorescerande proteiner som GFP och mCherry, utan förlust av originalets noggrannhet eller hastighet Click-iT™ EdU-analys.
En avancerad metod som ger dig bättre resultat än BrdU
Den mest exakta metoden för proliferationsanalys är direkt mätning av DNA-syntes. Ursprungligen utfördes detta genom inkorporering av radioaktiva nukleosider. Denna metod ersattes av antikroppsbaserad detektion av nukleosidanalogen bromodeoxiuridin (BrdU). De Click-iT™ Plus EdU flödescytometrianalys är ett nytt alternativ till BrdU-analysen. EdU (5-etynyl-2´ -deoxiuridin) är en tymidinanalog som inkorporeras i DNA under aktiv DNA-syntes. Detektion är baserad på klickkemi, som är en kopparkatalyserad kovalent reaktion mellan en azid och en alkyn. I denna applikation finns alkynen i etynyldelen av EdU, medan aziden är kopplad till Alexa Fluor™ färga. Standardflödescytometrimetoder används för att bestämma andelen S-fasceller i populationen.
Milda förhållanden tillåter användning med cellcykelfärgämnen och antikroppar
Den lilla storleken på färgämnesaziden möjliggör effektiv detektering av den inkorporerade EdU under milda förhållanden, medan standard aldehydbaserad fixering och rengöringsmedelspermeabilisering är tillräckliga för Click-iT™ Plus detektionsreagens för att få tillgång till DNA. Detta i motsats till BrdU-analyser som kräver DNA-denaturering (med HCl, värme eller digestion med DNas) för att exponera BrdU så att den kan detekteras med en anti-BrdU-antikropp. Provbearbetning för BrdU-analysen kan resultera i signalförändring av cellcykelfördelningen, såväl som förstörelse av antigenigenkänningsställen vid användning av HCl-metoden. Däremot den lättanvända Click-iT™ Plus EdU-analysen är kompatibel med cellcykelfärgämnen. De Click-iT™ Plus EdU-analysen kan också multiplexeras med antikroppar mot yt- och intracellulära markörer, såväl som konjugat märkta med standardfluoroforer inklusive R-PE, R-PE-tandemer och fluorescerande proteiner (GFP och mCherry).
Snabbt och enkelt protokoll
De Click-iT™ Plus EdU-protokollet är baserat på aldehydfixerings- och tvättmedelspermeabiliseringsstegen för immunhistokemisk antikroppsmärkning. Emellertid är EdU kompatibel med andra fixerings-/permeabiliseringsmedel inklusive saponin och metanol. På bara fem steg ’är du redo att analysera dina cellproliferationsdata:
1. Behandla celler med EdU.
2. Fixa och permeabilisera celler.
3. Upptäck S-fasceller med Click-iT™ Plus detektionscocktail i 30 min.
4. Tvätta en gång.
5. Analysera.
Resultat kan ses på så lite som 60 minuter i vissa fall, men vi rekommenderar 90 minuter för alla applikationer.
Se urvalsguide för alla Click-iT™ EdU och Click-iT™ Plus EdU-analyser för flödescytometri .
Multiplexbar
De Click-iT™ Plus-formuleringen ger ökad multiplexibilitet jämfört med originalet Click-iT™ EdU flödescytometrianalyser. Click-iT™ Plus EdU-analyser kan användas i kombination med R-PE- och R-PE-tandemer, såväl som fluorescerande proteiner som GFP och mCherry, utan förlust av originalets noggrannhet eller hastighet Click-iT™ EdU-analys.
En avancerad metod som ger dig bättre resultat än BrdU
Den mest exakta metoden för proliferationsanalys är direkt mätning av DNA-syntes. Ursprungligen utfördes detta genom inkorporering av radioaktiva nukleosider. Denna metod ersattes av antikroppsbaserad detektion av nukleosidanalogen bromodeoxiuridin (BrdU). De Click-iT™ Plus EdU flödescytometrianalys är ett nytt alternativ till BrdU-analysen. EdU (5-etynyl-2´ -deoxiuridin) är en tymidinanalog som inkorporeras i DNA under aktiv DNA-syntes. Detektion är baserad på klickkemi, som är en kopparkatalyserad kovalent reaktion mellan en azid och en alkyn. I denna applikation finns alkynen i etynyldelen av EdU, medan aziden är kopplad till Alexa Fluor™ färga. Standardflödescytometrimetoder används för att bestämma andelen S-fasceller i populationen.
Milda förhållanden tillåter användning med cellcykelfärgämnen och antikroppar
Den lilla storleken på färgämnesaziden möjliggör effektiv detektering av den inkorporerade EdU under milda förhållanden, medan standard aldehydbaserad fixering och rengöringsmedelspermeabilisering är tillräckliga för Click-iT™ Plus detektionsreagens för att få tillgång till DNA. Detta i motsats till BrdU-analyser som kräver DNA-denaturering (med HCl, värme eller digestion med DNas) för att exponera BrdU så att den kan detekteras med en anti-BrdU-antikropp. Provbearbetning för BrdU-analysen kan resultera i signalförändring av cellcykelfördelningen, såväl som förstörelse av antigenigenkänningsställen vid användning av HCl-metoden. Däremot den lättanvända Click-iT™ Plus EdU-analysen är kompatibel med cellcykelfärgämnen. De Click-iT™ Plus EdU-analysen kan också multiplexeras med antikroppar mot yt- och intracellulära markörer, såväl som konjugat märkta med standardfluoroforer inklusive R-PE, R-PE-tandemer och fluorescerande proteiner (GFP och mCherry).
Snabbt och enkelt protokoll
De Click-iT™ Plus EdU-protokollet är baserat på aldehydfixerings- och tvättmedelspermeabiliseringsstegen för immunhistokemisk antikroppsmärkning. Emellertid är EdU kompatibel med andra fixerings-/permeabiliseringsmedel inklusive saponin och metanol. På bara fem steg ’är du redo att analysera dina cellproliferationsdata:
1. Behandla celler med EdU.
2. Fixa och permeabilisera celler.
3. Upptäck S-fasceller med Click-iT™ Plus detektionscocktail i 30 min.
4. Tvätta en gång.
5. Analysera.
Resultat kan ses på så lite som 60 minuter i vissa fall, men vi rekommenderar 90 minuter för alla applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller EdU (5-etynyl-2'-deoxiuridin), Pacific Blue™ pikolylazid, vattenfri dimetylsulfoxid (DMSO), Click-iT™ fixativ, Click-iT™ saponinbaserad permeabilisering och tvättbuffert, kopparskyddsmedel och Click-iT™ EdU bufferttillsats. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Produkttyp | Flödescytometrianalyssats |
| Typ av färg | Pacific Blue™ |
| Emission | ⁄404 450 |
| Formatera | Rör |
| Produktlinje | Click-iT |
| Kvantitet | 50 analyser |
| Visa mer |