Läs mer
Invitrogen™ Click-iT™ Plus OPP Alexa Fluor™ 488 Proteinsyntesanalyssats
Produktkod. 15322850
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15322850 1 kit 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15322850 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C10456
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Click-iT™ Plus OPP Alexa Fluor™ 488 Proteinsyntesanalyssats
De Click-iT™ Plus OPP Alexa Fluor™ 488 Protein Synthesis Assay Kit tillhandahåller en snabb, känslig och icke-radioaktiv metod för detektering av proteinsyntes med hjälp av fluorescensmikroskopi eller höginnehållsavbildning. I denna analys är O-propargyl-puromycin (OPP) effektivt införlivat i nyligen översatta proteiner i kompletta metionininnehållande media och fluorescerande märkt med en ljus, fotostabil Alexa Fluor™ färgämne i en snabb, mycket specifik och mild klickreaktion.
Funktioner i satsen inkluderar:
  • Inget mediabyte krävs —fungerar i kompletta, metionininnehållande media, inget behov av att ta bort cellmedia
  • Multiplex-aktiverad —Click-iT™ Plus-teknologi behåller signal från GFP och bindning av fluorescerande-konjugerade falloidiner
  • Icke-—radioaktivt ett alternativ till de traditionella 35 S-metioninmetoderna
  • In vivo —publicerade resultat visar användning in vivo för bestämning av proteintranslation
    Satsen innehåller O-propargyl-puromycin (OPP), som är en alkynanalog av puromycin (finns även separat), samt Alexa Fluor™ 488 pikolylazid och alla nödvändiga reagenser för att utföra klickreaktionen. OPP matas till odlade celler och inkorporeras i proteiner under aktiv proteinsyntes. Tillägg av Alexa Fluor™ 488 pikolylazid och Click-reagensreagenser leder till en kemoselektiv ligering, eller ''klick''-reaktion, mellan pikolylazidfärgämnet och OPP-alkynen, vilket gör att de modifierade proteinerna kan detekteras genom bildbaserad analys.
    Klickreaktionen använder bioortogonala (biologiskt unika) delar för att fluorescerande märka prolifererande celler, vilket hjälper till att producera låg bakgrund och hög detektionskänslighet. På grund av de milda reaktionsförhållandena, Click-iT™ Plus-analyser detekterar proteintranslationshändelser samtidigt som de möjliggör bevarande av cellmorfologi, bindning av fluorescensmärkt falloidin och den fluorescerande signalen från GFP.
    Till skillnad från 35 S-metionin, som används i traditionella metoder, är OPP inte en aminosyraanalog, så den kan tillsättas direkt till celler i kompletta medier eller användas för att bestämma proteinsyntes in vivo.
    Kitet innehåller alla komponenter som behövs för att märka och detektera den inkorporerade OPP i nyligen översatta proteiner i prover av vidhäftande celler. Satsen innehåller tillräckligt med reagens för märkning av 25 18 mmx 18 mm täckglas med 1 ml reaktionsbuffert per test.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Produkttyp Proteinsyntesanalyssats
    Kvantitet 1 kit
    Innehåll och lagring Detta kit innehåller: Click-iT™ OPP reagens, Alexa Fluor™ färgämne pikolylazid, Click-iT™ OPP-reaktionsbuffert, kopparskyddsmedel, Click-iT™ Reaktionsbufferttillsats, Click-iT™ Reaktionsstegringsbuffert, och NuclearMask™ Blå fläck.
    Reagenstyp Begynnande proteinmärkningsreagens
    Produktlinje Click-iT
    Etikett eller färgämne Alexa Fluor 488