Läs mer
Invitrogen™ Click-iT™ Plus TUNEL-analyssatser för in situ-apoptosdetektion
Produktkod. 15350244
Change view
Färg:
Klart
Långt-röd
Rött
Etikett eller färgämne:
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 647
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Etikett eller färgämne Förpackningsstorlek
15350244 Klart Alexa Fluor™ 488 1 uppsättning
15313038 Rött Alexa Fluor™ 594 -
15471094 Långt-röd Alexa Fluor™ 647 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15350244 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C10617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6800.00 SEK
    6187.65 SEK / 1 uppsättningar
    Save 612.35 SEK
    9% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Upptäck apoptos i celler och vävnadsprover med Click-iT Plus TUNEL Assay-kit, som erbjuder enkel färginkorporering och kan multiplexeras med GFP och RFP.
Upptäck fler apoptotiska celler i vävnader och odlade cellprover med Click-iT Plus TUNEL Assay för In Situ Apoptos Detection, som erbjuder Alexa Fluor 488, 594 och 647 fluorescerande färgämnen. Detta in situ apoptosdetektionskit är optimerat för vävnads- eller cellprov och färgämnena kan multiplexeras med andra färgämnen eller proteiner, såsom GFP och RFP, och införlivas lättare i komplexa molekyler på grund av deras mindre storlek (jämfört med antikroppar). Denna TUNEL analyssats är också mycket flexibel och kan användas för att testa 1 50 –prover i ett enda experiment.
De Click-iT Plus TUNEL Alexa Fluor 488, 594 och 647 analyser för in situ apoptosdetektion kan detektera apoptotiska celler i vävnads- och odlade cellprover genom inkorporering av en liten, mycket specifik märkningsdel och ett ljust fluorescerande färgämne. Efter inkorporering av märkningsdelen i DNA-fragment uppnås detektion genom en katalyserad ''klick''-reaktion med förhållanden milda nog för att bevara den emitterade fluorescerande signalen från GFP eller RFP.
Andra fördelar med Click-iT Plus TUNEL-analys för in situ apoptosdetektion inkluderar:
•Optimerad för detektion av apoptotiska celler i antingen vävnads- eller cellprov
• Multiplex —aktiverad optimerad för att fungera med fluorescerande färgämnen eller proteiner som GFP och RFP
• Förbättrad TUNEL-—analys bättre märkningsinkorporering på grund av liten reaktiv del
• Ljusa apoptotisk —signal använder Alexa Fluor färgämnen, vilket resulterar i en stabil, icke-fotoblekande fluorescerande signal
• Flexibilitet —analysen kan konfigureras för att testa 1 –50 prover åt gången
Fragmentering av cellulärt DNA är ett kännetecken för apoptos. TUNEL-analysen är den mest använda metoden för att detektera fragmenterat DNA i apoptotiska celler eller vävnadsprover. TUNEL-analysen börjar med inkorporering av modifierad dUTP vid 3'-OH-änden av det fragmenterade DNA:t. dUTP-modifieringen är ofta tillägget av en fluorofor. På grund av storleken på fluoroforen kan den modifierade dUTP visa lägre än förväntade inkorporeringshastigheter, vilket kan påverka känsligheten hos TUNEL-analysen. Dessutom lider många fluoroforer som används i för närvarande tillgängliga TUNEL-analyssatser av fotoblekning och fluorescerande spektrala överlappningsproblem, som båda minskar känsligheten för och förmågan att multiplexa analysen.
De Click-iT Plus TUNEL-analysen utvecklades för att lösa dessa problem. Analysen använder dUTP modifierad med en alkyngrupp (en liten bio-ortogonal funktionell grupp), vilket gör att nukleotiden lättare kan inkorporeras. Efter inkorporering, en mycket specifik klickreaktion mellan alkyngruppen och en Alexa Fluor pikolylazid fluorescerande färgämne, och efterföljande detektion av det färgämnet, resulterar i en känslig och specifik analys för detektion av apoptotiska celler eller vävnadsprover. På grund av dess milda reaktionsförhållanden, Click-iT Plus TUNEL-analysen möjliggör multiplexering med fluorescerande proteiner eller färgämnen.
De Click-iT Plus TUNEL-analysen har validerats med flera olika formalinfixerade paraffininbäddade vävnadstyper. I samtliga fall bevarades dess förmåga att multiplexa med fluorescerande proteiner och färgämnen. Dessutom bevarades också förmågan att färga aktin med fluorescensmärkt falloidin.
De Click-iT Plus TUNEL-analysen innehåller alla reagenser som behövs för att detektera apoptotiska celler från antingen vävnads- eller cellprov. Reagenserna som medföljer detta kit kan användas för att testa 50 prover och kan konfigureras för att testa 1 –50 prover åt gången.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Click-iT Plus TUNEL-analys för in situ apoptosdetektion, Alexa Fluor™ 488 färgämne
Kvantitet 1 kit
Formatera Täckglas
Produkttyp TUNEL-analys
Innehåll och lagring Förvara vid ≤-20 °C och skydda mot ljus.
Excitation/Emission 490/525
Antal reaktioner 50 täckglas
Färg Klart
Frakt skick Torr is
Produktlinje Click-iT
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Etikett eller färgämne Alexa Fluor™ 488
Etiketttyp Alexa Fluor™ Färgämnen
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Click-iT Plus TUNEL Assay Kits for In Situ Apoptosis Detection
Hazard Category
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Hazard Statement
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Precautionary Statement
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cacodylic acid, Sulfuric acid, copper(2+) salt