Läs mer
Invitrogen™ Click-iT™ sDIBO Alkyner för kopparfri klickkemi
Beschreibung
Uppnå effektiv märkning av azider med Click-It sDIBO Alkynes. Våra Click-IT sDIBO alkyner möjliggör märkning av azidomärkta mål utan behov av kopparkatalys och är tillgängliga med en mängd olika Alexa Fluor eller biotinmärkningar, såväl som amin- eller tiolreaktiva grupper för att skapa dina egna konjugat. Makromolekyler som har azidomodifierats enzymatiskt, kemiskt eller metaboliskt kan nu enkelt märkas, vilket ger lösliga biokonjugat.
Click-iT sDIBO Alkynetiketter reagerar med azider via en kopparfri Click-kemi-reaktion för att bilda en stabil triazolbindning med en Alexa Fluor , Biotin eller valfri etikett. Kopparfria klickreaktioner med våra sDIBO-alkyner är idealiska för ytmärkning av levande celler; de minimerar också skador på fluorescerande proteiner som GFP eller R-PE. För intracellulär märkning skapar den ospecifika bindningen av DIBO-alkyner en bakgrundssignal, och en märkningsstrategi med pikolylazider är den föredragna lösningen i dessa fall.
Klickkemimärkta molekyler kan appliceras på komplexa biologiska prover och detekteras med oöverträffad känslighet på grund av extremt låg bakgrund. Makromolekyler som har azidmodifierats enzymatiskt, kemiskt eller metaboliskt kan märkas lättare, vilket ger mer lösliga biokonjugat med förbättrad biologisk märkningsnytta.
För att göra en koncentrerad stamlösning från 2 5 mM, –lös upp färgämnet-alkyn i vattenfri DMSO av hög kvalitet. Förvara fryst, uttorkat och skyddat från ljus. Click-iT SDP Ester sDIBO alkyn är känsligt för hydrolys, så förbered stamlösningen färsk på dagen för experimentet.
Spezifikation
Spezifikation
| Gröna funktioner | Mindre farligt |
| Kvantitet | 500μ g |
| Kit Innehåll | Innehåller 500μ g av Alexa Fluor 594 DIBO Alkyne |
| Molekylvikt (g/mol) | ∼1200 |
| Filtertyp | Texas Red |
| Innehåll och lagring | Butik på≤ -20 °C. Torkning rekommenderas. Skydda materialet från långvarig exponering för ljus; kan utsättas för ljus under korta perioder |
| Flödescytometerlaserlinjer | Gult |
| Märkningsmetod | Klicka på Kemi |
| Frakt skick | Torr is |
| Reaktiv del | DIBO Alkyn |
| Mehr anzeigen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.