Läs mer
Invitrogen™ Click-iT™ TUNEL Alexa Fluor Bildanalyser för mikroskopi& HCS
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10024014
Change view
Färg:
Klart
Långt-röd
Rött
Etikett eller färgämne:
Alexa Fluor™ 488, Hoechst 33342
Alexa Fluor™ 594, Hoechst 33342
Alexa Fluor™ 647, Hoechst 33342
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Etikett eller färgämne unitSize
10024014 Rött Alexa Fluor™ 594, Hoechst 33342 Varje
10338924 Långt-röd Alexa Fluor™ 647, Hoechst 33342 Varje
10798585 Klart Alexa Fluor™ 488, Hoechst 33342 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10024014 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C10246
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Ett kit som innehåller tillräckligt med reagens för att utföra 1 x 96 tester eller 50 täckglas.
Screen apoptotiska celler med Click-iT TUNEL Assay kit, som erbjuder lätt Alexa Fluor färgämnesinkorporering och kan multiplexeras med GFP och RFP.
Screen apoptotiska celler enkelt och effektivt på bara två timmar med Click-iT TUNEL Alexa Fluor 488, 594 och 647 avbildningsanalyser. Dessa TUNEL-analyssatser är avsedda att användas med mikroskopi och höginnehållsscreening (HCS), och använder en kopparkatalyserad reaktion för att detektera inkorporerade alkynmodifierade dUTP på terminala DNA-ändar av fragmenterat DNA. Jämfört med analyser som använder andra modifierade nukleotider är dessa apoptosdetektionskit snabba (klara inom två timmar) och kan detektera en högre andel apoptotiska celler under identiska förhållanden. Click-iT TUNEL-analyser tillåter också multiplexering med yta och intracellulära biomarkördetektionsmetoder, inklusive de som mäter fluorescerande signal från GFP eller RFP.
Apoptos markeras av definierade cellulära processer, inklusive cellavrundning, blebbing och DNA-fragmentering. TUNEL-analysen är den mest använda analytiska metoden för att detektera fragmenterat DNA i apoptotiska celler i vävnadsprover, som börjar med inkorporering av modifierade dUTPs vid 3'-OH-ändarna av fragmenterat DNA. dUTP:erna inkluderar ofta en fluoroformolekyl. På grund av storleken på fluoroforen kan modifierade dUTP:er visa lägre än förväntade inkorporeringshastigheter, vilket negativt påverkar känsligheten hos TUNEL-analysen. Ganska ofta uppvisar fluoroforer som används i för närvarande tillgängliga TUNEL-analyssatser fotoblekning och fluorescerande spektrala överlappningsproblem, som båda minskar känsligheten för och förmågan att multiplexa dessa analyser.
De Click-iT Plus TUNEL-analysen utvecklades för att lösa dessa problem och är baserad på en koppar(I)-katalyserad (dvs klick) reaktion mellan en azid och alkyn. Den lilla storleken på Alexa Fluor azid, som har en molekylvikt på cirka 1 kDa, möjliggör enklare inkorporering av Alexa Fluor 488, 594 eller 647 färgämne till komplexa prover, jämfört med större (MW∼ 100 000 Da) antikroppar. Detta tillåter mild fixering eller permeabilisering och snabbare analysomloppstid (cirka två timmar) och möjliggör detektering av en högre andel apoptotiska celler under identiska förhållanden. På grund av dess milda reaktionsförhållanden, Click-iT Plus TUNEL-analysen kan också multiplexeras med fluorescerande proteiner eller färgämnen.
De Click-iT TUNEL Alexa Fluor bildanalyser innehåller alla komponenter som behövs för att exakt och tillförlitligt detektera apoptos i vidhäftande celler odlade på täckglas eller 96-brunnars mikroplattor, och de inkluderar även DNas I för att generera strängbrott för den positiva kontrollen.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Click-iT TUNEL Alexa Fluor™ 594 Imaging Assay
Kvantitet 1 kit
Formatera 96-brunnsplatta
Produkttyp Bildanalys
Innehåll och lagring Butik på≤ -20 °C och skydda mot ljus.
Excitation/Emission 590/617
Antal reaktioner 1 X 96 tester eller 50 täckglas
Färg Rött
Frakt skick Torr is
Produktlinje Click-iT
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, höginnehållsinstrument
Etikett eller färgämne Alexa Fluor™ 594, Hoechst 33342
Etiketttyp Alexa Fluor™ Färgämnen, klassiska färgämnen