Läs mer
Kinesis™ Click-N-Seal Barbed Adapter
Diameter (metrisk) Inre:
1,5 mm
3,2 mm
4 mm
Portstorlek:
1/4-28M
M6M
Färg:
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 3,2 mm |
| Material | Polycarbonate |
| Portstorlek | M6M |
| Färg | Rött |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.