Beskrivning
Eliminera kontaminering från din gaskälla för optimal GC-prestanda med den lättanvända Thermo Scientific™ Click-On™ Inline gasfilter.
Eliminera kontaminering och optimera GC-prestanda med Thermo Scientific™ Click-On™ Inline gasfilter. Detta filtreringssystem säkerställer hög renhet (99,9999 % eller 6,0 grader) utgående gas för tillförlitlig analys. Återanvändbara ändkopplingar som innehåller nålventiler förblir installerade under filterbyten, vilket förhindrar kontaminering och minskar kostnaden för ren gas. Lätt att använda, Click-On Inline gasfilter möjliggör snabb, verktygsfri byte och förhindrar överdragning av kopplingar.
- Filter tillgängliga för att ta bort syre, fukt eller kolväten
- Combi filter för att ta bort syre och fukt eller fukt och kolväten
- Trippelfilter för att ta bort syre, fukt och kolväten
- TUEV godkänd
- Maxtryck 11bar (160psi)
- Maxflöde 25L/min
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Inert bärare, He, H2 , N2 , AR , Luft |
| Volym (metrisk) | 21 g H2O |
| Beskrivning | För gas: Inert bärare, He, H 2 , N 2 , AR , Luft |
| För användning med (applikation) | GC/LC |
| Typ | Fuktfilter |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.