Läs mer
Clidinium bromide, MedChemExpress
Produktkod. 16408636
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16408636 100 mg
1 options
Produktkod. 16408636 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1132
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
MedChemExpress Clidinium bromide is a quaternary amine antimuscarinic agent. Clidinium bromide may help symptoms of cramping and abdominal/stomach pain by decreasing stomach acid, and slowing the intestines in vivo.
Clidinium bromide is a quaternary amine antimuscarinic agent. Clidinium bromide may help symptoms of cramping and abdominal/stomach pain by decreasing stomach acid, and slowing the intestines in vivo.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clidinium bromide
CAS 3485-62-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H26BrNO3
Kvantitet 100 mg
Synonym Ro 2-3773
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (289.12 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[N+]1(CC2)CC(OC(C(C3=CC=CC=C3)(O)C4=CC=CC=C4)=O)C2CC1.[Br-]
Molekylvikt (g/mol) 432.35
Formel vikt 432.35
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation