Läs mer
Nickel Electro™ Clifton™ Platt konisk blad i rostfritt stål
Längd (metrisk):
180 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Snabb att rengöra och har ett tilltalande glänsande utseende vilket gör det till det valda materialet för applikationer som kräver sterila ytor.
- Immun mot steriliseringslösningar, de flesta organiska kemikalier och färgämnen och en mängd olika oorganiska kemikalier
- Omagnetisk
- Ljus finish
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 Pk. |
| Produkttyp | Chattaway dubbelspatel |
| Bredd (metrisk) | 10 mm |
| Mått (L x B) | 180 x 10 mm |
| Material | Nickel |
| Längd (metrisk) | 180 mm |