Läs mer
Nickel Electro™ Clifton™ Nickel 200 Micro Laboratory Spoons
Längd (metrisk):
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Laboratory Spoon
- Nickel 200 construction - contains minimum 99.6% nickel
- Bright finish
- Length: 100mm
- Spoon measurement: 8mm wide x 6mm long x 1.5mm deep.
- Spoon capacity (liquid:) 0.2mL
- Center barrel: diameter 1.60mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Kapacitet (metrisk) | 0.2 mL |
| Produkttyp | Laboratory Spoon |
| Avsluta | Bright |
| För användning med (applikation) | For Maintaining Structural Applications |
| Bredd (metrisk) | 8 mm |
| Bladmaterial | Nickel |
| Mått (L x B) | 150 x 8 mm |
| Temperatur (metrisk) Max | 315°C |
| Visa mer |