Läs mer
Nickel Electro™ Clifton™ Bad Lab Armor™
Produktkod. 12708898
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,5 l
4 l
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12708898 4 l Varje
12789008 0,5 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12708898 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer BA5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få överlägsna rengöringsresultat för vattenbad när du byter ut vattnet i ditt vattenbad med dessa termiskt effektiva pellets som är lätta att hålla rena. Detta Clifton™ Bad Armor™ hanterar vattenföroreningar och skyddar ditt vattenbad från att torka ut.
  • Motverkar vattenförorening genom att använda ett torrt, metalliskt termiskt medium som består av små pärlor istället för vatten
  • Termiskt effektiva pellets som är lätta att hålla rena
  • Fukt- och gasogenomtränglig
  • Hög värmeledningsförmåga
  • Slät och rundad nästan flytande
  • Minskar vattenförbrukningen
  • Sparar behovet av ställ, flottörer och flaskvikter
  • Autoklavera inte
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4 l
Typ Bad Lab Armor
Kvantitet 4 L
Form Rund