Läs mer
Nickel Electro™ Clifton™ Bad Lab Armor™
Produktkod. 12789008
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,5 l
4 l
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12789008 0,5 l Varje
12708898 4 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12789008 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer BA0.5
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Få överlägsna rengöringsresultat för vattenbad när du byter ut vattnet i ditt vattenbad med dessa termiskt effektiva pellets som är lätta att hålla rena. Detta Clifton™ Bad Armor™ hanterar vattenföroreningar och skyddar ditt vattenbad från att torka ut.
  • Motverkar vattenförorening genom att använda ett torrt, metalliskt termiskt medium som består av små pärlor istället för vatten
  • Termiskt effektiva pellets som är lätta att hålla rena
  • Fukt- och gasogenomtränglig
  • Hög värmeledningsförmåga
  • Slät och rundad nästan flytande
  • Minskar vattenförbrukningen
  • Sparar behovet av ställ, flottörer och flaskvikter
  • Autoklavera inte
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0,5 l
Typ Bad Lab Armor
Kvantitet 0.5 L