Läs mer
Nickel Electro™ Clifton™ Bad Lab Armor™
Kapacitet (metrisk):
0.5 L
4 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Motverkar vattenförorening genom att använda ett torrt, metalliskt termiskt medium som består av små pärlor istället för vatten
- Termiskt effektiva pellets som är lätta att hålla rena
- Fukt- och gasogenomtränglig
- Hög värmeledningsförmåga
- Slät och rundad nästan flytande
- Minskar vattenförbrukningen
- Sparar behovet av ställ, flottörer och flaskvikter
- Autoklavera inte
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 0.5 L |
| Typ | Bad Lab Armor |
| Kvantitet | 0.5 L |