Läs mer
Nickel Electro™ Clifton™ Metallvaror Range™ Steriliseringslådor för runda pipetter i rostfritt stål
Produktkod. 11776587 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Change view
Längd (metrisk):
230 mm
407 mm
457 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
11776587 230 mm Varje
11786567 407 mm Varje
11884483 457 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11776587 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer 6199
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    807.00 SEK
    753.18 SEK / Paket med 1
    Save 53.82 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll pipetter sterila med steriliseringslådor. Nickel Electro™ Metallvaror Range™ Steriliseringslådor för runda pipetter i rostfritt stål kan ångsteriliseras vid °120 C och tål torr värmetemperaturer på upp till 180 °C.
  • Rund profil i rostfritt stål med lock
  • Kan ångsteriliseras upp till 120 °C
  • Tål torr värme upp till 180 °C
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Mått (L x B) 230 x 64 mm
Material Rostfritt stål
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) För transport och sterilisering
Kvantitet Varje
Vikt (metrisk) 0.25 kg
Längd (metrisk) 230 mm
Typ Steriliseringslåda