Läs mer
Nickel Electro™ Clifton™ Digital vatten- och oljecirkulator med 14L tank och hylla
Produktkod. 11716587
Change view
Modell:
NE4-14 HT
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
11716587 NE4-14 HT Varje
1 options
Produktkod. 11716587 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer NE414HT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17160.00 SEK
    14359.69 SEK / Paket med 1
    Save 2800.31 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Nickel Electro™ Clifton™ Digital vatten- och oljecirkulator med 14L tank och hylla är designad för extern cirkulation av temperaturkontrollerat vatten och upprätthållande av en stabil temperaturmiljö i badet för nedsänkning av kolvar, flaskor och ställ.
  • Idealisk för extern vattencirkulation eller nedsänkning av flaskor/flaskor/ställ i en miljö med mycket stabil temperatur under hela vattenbadet.
  • Bra vattenrörelser och temperaturkontroll ger temperaturstabilitet genom hela vattenbadet.
  • Tre års garanti och omfattande kundsupport.
  • Brett utbud av tillbehör tillgängliga för att passa många applikationer.
  • Innan de lämnar vår fabrik har varje vattenbad ett unikt serienummer, elektriskt säkerhetstestat vid slutbesiktning och ett testcertifikat som bifogas baksidan av instruktionsboken.
  • För att verifiera prestanda hos temperaturkontrollsystemet genomgår varje enhet en fabriks 2-punktskalibreringsprocedur som justerar kontrollen till kända spårbara värden.
  • Termocirkulationskontroller och målade ytor har antibakteriell teknologi som hämmar bakterietillväxt, vilket förbättrar hygienkraven som efterfrågas av många kliniska miljöer och laboratoriemiljöer.
  • Dessa hygieniska ytor är en del av ett kontrollerat förhållningssätt till renare anläggningar.
  • Lätt att rengöra ytor och ytor som är resistenta mot rutinmässig och effektiv ’desinfektion.
  • Finishens effektivitet bibehålls över tid, eftersom det antibakteriella medlet är integrerat i finishen
Specifikationer
Controllertyp PID Digital
Pumptyp Termocirkulator
Temperaturområde 5 °C till 130 °C
Visa Digital LED
Uppvärmningstid 287 till 10 min. (vid -20 °C till +37 °C)
Inkluderar 14 L tank och hylla
Material Rostfritt stål
Modell NE4-14 HT
Temperaturupplösning ±0,1 °C
Temperaturstabilitet ±0,05 °C
Temperaturenhetlighet ±0,01 °C
Garanti 3 år
Mått (D x B x H) Inredning 298 x 219 x 150 mm
Bredd (metrisk) 361 mm
Bredd (metrisk) Interiör 219 mm
Höjd (metrisk) 170 mm
Höjd (metrisk) interiör 150 mm
Djup (metrisk) interiör 129 mm
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz