Läs mer
Nickel Electro™ Clifton™ Korg i rostfritt stål
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 L
3 L
4 L
6 L
8 L
12 L
14 L
22 L
Mått (L x B x H):
177 x 73 x 30 mm
198 x 106 x 50 mm
241 x 260 x 95 mm
250 x 115 x 75 mm
212 x 185 x 110 mm
228 x 107 x 110 mm
250 x 190 x 115 mm
410 x 246 x 110 mm
455 x 250 x 115 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Hög kvalitet
- Hållbar
- Stål, rostfritt
- För användning med ultraljudsbad
- Inkluderar sidolyfthandtag
Specifications
Specifications
| Typ | Korg |
| Kapacitet (metrisk) | 6 L |
| Djup (metriskt) | 115 mm |
| För användning med (applikation) | För ultraljudsbad |
| Höjd (metrisk) | 75 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Bredd (metrisk) | 250 mm |
| Mått (L x B x H) | 250 x 115 x 75 mm |