Läs mer
Nickel Electro™ Clifton™ Korg i rostfritt stål
Produktkod. p-8012482 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 L
3 L
4 L
6 L
8 L
12 L
14 L
22 L
Mått (L x B x H):
177 x 73 x 30 mm
198 x 106 x 50 mm
241 x 260 x 95 mm
250 x 115 x 75 mm
212 x 185 x 110 mm
228 x 107 x 110 mm
250 x 190 x 115 mm
410 x 246 x 110 mm
455 x 250 x 115 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13101303
Brand: Nickel Electro™ BSK14
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Komplettera ett ultraljudsbad med en korg i rostfritt stål. Nickel Electro™ Clifton™ Rostfri stålkorg är hållbar och tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål.
  • Hög kvalitet
  • Hållbar
  • Stål, rostfritt
  • För användning med ultraljudsbad
  • Inkluderar sidolyfthandtag
Specifikationer
Typ Korg
Kapacitet (metrisk) 14 L
Djup (metriskt) 260 mm
För användning med (applikation) För ultraljudsbad
Höjd (metrisk) 95 mm
Material Rostfritt stål
Vikt (metrisk) 1.25 kg
Bredd (metrisk) 241 mm
Mått (L x B x H) 241 x 260 x 95 mm