Läs mer
Nickel Electro™ Clifton™ Zirkoniumdeglar
Produktkod. 11796577
Change view
Kapacitet (metrisk):
70 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11796577 70 ml Varje
1 options
Produktkod. 11796577 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer 309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2040.00 SEK
    1728.24 SEK / Paket med 1
    Save 311.76 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Idealiskt alternativ till platina. Nickel Electro™ Zirkoniumdeglar eliminerar praktiskt taget provkontamination, splittringssäker.
  • Idealisk för de flesta fusioner gjorda i full värme, vilket resulterar i liten eller ingen attack eller oxidation av degeln oavsett material eller flussmedelsblandning.
  • Beständig mot smältor av alkali (Na, K, Li) karbonater, hydroxider, peroxider, borater, nitrater, klorider och vissa fluorider, eller kombinationer därav.
  • Fullständigt resistent mot de flesta lösningsmedel i alla koncentrationer utom fluorvätesyra.
  • Erbjuder virtuell eliminering av provkontamination.
  • Beständighet mot smält natriumperoxid.
  • Kommer inte att legera med lättare reducerbara metaller.
  • Till skillnad från platina är ingen utjämning och omformning nödvändig.
  • Har inte de höga investerings- och säkerhetsproblemen som platina.
Specifikationer
Material Zirkonium
För användning med (applikation) Idealisk för de flesta fusioner gjorda i full värme, vilket resulterar i liten eller ingen attack eller oxidation av degeln oavsett material eller flussmedelsblandning.
Max. Temperatur (metrisk) 450 °C till 500 °C
Kvantitet 1 st
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Kapacitet (metrisk) 70 ml
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Yttre 48 mm
Höjd (metrisk) 45 mm
Produkttyp Degel