Läs mer
Memmert™ Klimatkammare ICH med belysningsenhet
Produktkod. 13467689 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
108 l
256 l
749 l
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
13467689 256 l Varje
13447689 108 l Varje
13497689 749 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 13467689 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer ICH260L
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-02-2027
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Idealisk för stabilitetstestning enligt ICH guideline Q1B, alternativ 2 (fotostabilitet).
Exakt, homogen och kraftfull - dessa tre ord beskriver Memmert klimatkammare ICH L med belysningsenhet.
  • Modellstorlekar: 110, 260, 750
  • Temperaturjusteringsområde: +0 C°till +60°C
  • Fuktighetsjusteringsområde: 10 till 80 % rh
  • Belysningsenhet för testning enligt ICH-riktlinjen Q1B, alternativ 2 (fotostabilitet): fluorescerande lampor med kallvitt ljus och UV-lampor i spektralområdet som ljuskällor
  • Belysningsenhet bestående av 4 fluorescerande lampor med kallvitt ljus och 2 UV-lampor i spektralområdet 320–400 nm
  • Konvektion: Forcerad luftcirkulation (justerbar i 10 % steg) garanterar en särskilt homogen temperaturfördelning
  • Värmesystem med luftmantel för skonsam all-around uppvärmning
  • Modellvariant: TwinDISPLAY (intuitiv kontroll)
  • Kraftfull kompressorteknik med snabba återhämtningstider efter öppning av dörren
  • Energibesparande användning av CFC-fritt kyl-/värmesystem (köldmedium R134a)
  • Fullt isolerad dörr i rostfritt stål med 2-punktslåsning
Klimatkammaren ICH L med belysningsenhet lämnar inget bakom sig när det gäller precision för stabilitetstestning och erbjuder oöverträffad homogenitet i temperatur och luftfuktighet. Tack vare den individuellt programmerbara belysningsenheten med hjälp av en kontroller kan ICH L användas flexibelt efter behov.
Alla Memmert klimatkammare ICH kommer att förses med en TwinDISPLAY.
TwinDISPLAY erbjuder maximal bekvämlighet för komplexa processer. Om tillämpningen kräver enastående precision och tillförlitlighet i kombination med intuitiv drift samt dubbelt övertemperaturskydd med visuellt larm, kommer TwinDISPLAY-modellerna att ge den funktionalitet, bekvämlighet och säkerhet som krävs. Via den intuitiva kontrollen och loggningsmjukvaran AtmoCONTROL kan även komplexa processer programmeras snabbt och enkelt. Flera övertemperaturskydd, visuella och akustiska larm samt möjlighet att skicka ett automatiskt larmmeddelande till en eller flera e-postadresser som gör att det finns tid över för det som verkligen betyder något.
Specifikationer
Noggrannhet 0,1 °C
Larmtyper Hörbart och visuellt
Kapacitet (metrisk) Hylla 20 kg
Certifikat och efterlevnad CE
Kompressor Ja
Controllertyp TwinDISPlAY. Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet
Kapacitet (metrisk) 256 l
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
Typ av konvektion Tvingad
Belysning Belysningsenhet
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 9
Pluggtyp Tysk variant
Relativ luftfuktighet 10 till 80 %
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till +60 °C
Typ Klimatkammare
Visa 2 högupplösta TFT-färgskärmar (TwinDISPlAY)
Dörr stil Helt isolerad dörr i rostfritt stål
För användning med (applikation) Analytisk kemi, tillverkning, mikrobiologi, forskningskemi, temperaturkontroll, livsmedel& Drycker, läkemedel, gruvdrift
Rammaterial Rostfritt stål
Fuktighetsnoggrannhet 1%
Fuktighetsdisplay 2 högupplösta TFT-färgskärmar (TwinDISPlAY)
Fuktighetsområde 10 till 80 %
Fuktighetskälla Fuktförsörjning med destillerat vatten från extern tank med självsugande pump
Inkluderar Belysning: 2 lysrör med UV-lampor (spektralområde 315 till 400 nm), 4 lysrör med kallvitt ljus (standardljuskälla D65, 6,5 K)
Isolering Helt isolerad dörr i rostfritt stål med 2-punktslåsning (kompressionsdörrlås)
Bärande kapacitet (metrisk) 200 kg
Modell ICH260L
Antal dörrar 1
Antal nät 2
Portstorlek 40 mm klar diameter
Produktlinje Klimatkammare
Programmerbarhet AtmoCONTROL programvara på en USB sticka för programmering, hantering och överföring av program via Ethernet-gränssnitt eller USB hamn
Skyddsklass Mekanisk temperaturbegränsare TB, skyddsklass 1 enligt DIN 12880 för att stänga av värmen ca. 10 °C över den nominella temperaturen; över- och undertemperaturvakt TWW, skyddsklass 3.3 eller justerbar temperaturbegränsare TWB, skyddsklass 2, valbar på display
Kvantitet 1 st
Kylmedel R134a
Upplösning Bildskärmens upplösning 0,1 %
Sensortyper Temperaturgivare 2 Pt100-givare DIN klass A
Hyllmaterial Rostfritt stål
Frakt skick Apparaterna måste transporteras stående
Temperaturkontroll Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet
Temperaturupplösning 0,1 °C
Temperatursensor 2 Pt100 Klass A i 4-trådskrets
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Timer Digital bakåträknare med måltidsinställning, justerbar från 1 minut till 99 dagar
Garanti 3 år
Mått (D x B x H) Inredning 500 x 640 x 800 mm
Längd (metrisk) 685 mm
Längd (metrisk) Interiör 500 mm
Bredd (metrisk) 824 mm
Bredd (metrisk) Interiör 640 mm
Höjd (metrisk) 1552 mm
Höjd (metrisk) interiör 800 mm
Djup (metriskt) 685 mm
Djup (metrisk) interiör 500 mm
Fraktvikt (metrisk) 178 kg
Vikt (metrisk) 153 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 115/230 V
Wattal 1.35 kW
Frekvens 50/60 Hz