Läs mer
Memmert™ Klimatkammare ICH med belysningsenhet
Handla allt Memmert ProdukterBeskrivning
Exakt, homogen och kraftfull - dessa tre ord beskriver Memmert klimatkammare ICH L med belysningsenhet.
- Modellstorlekar: 110, 260, 750
- Temperaturjusteringsområde: +0 C°till +60°C
- Fuktighetsjusteringsområde: 10 till 80 % rh
- Belysningsenhet för testning enligt ICH-riktlinjen Q1B, alternativ 2 (fotostabilitet): fluorescerande lampor med kallvitt ljus och UV-lampor i spektralområdet som ljuskällor
- Belysningsenhet bestående av 4 fluorescerande lampor med kallvitt ljus och 2 UV-lampor i spektralområdet 320–400 nm
- Konvektion: Forcerad luftcirkulation (justerbar i 10 % steg) garanterar en särskilt homogen temperaturfördelning
- Värmesystem med luftmantel för skonsam all-around uppvärmning
- Modellvariant: TwinDISPLAY (intuitiv kontroll)
- Kraftfull kompressorteknik med snabba återhämtningstider efter öppning av dörren
- Energibesparande användning av CFC-fritt kyl-/värmesystem (köldmedium R134a)
- Fullt isolerad dörr i rostfritt stål med 2-punktslåsning
Klimatkammaren ICH L med belysningsenhet lämnar inget bakom sig när det gäller precision för stabilitetstestning och erbjuder oöverträffad homogenitet i temperatur och luftfuktighet. Tack vare den individuellt programmerbara belysningsenheten med hjälp av en kontroller kan ICH L användas flexibelt efter behov.
Alla Memmert klimatkammare ICH kommer att förses med en TwinDISPLAY.
TwinDISPLAY erbjuder maximal bekvämlighet för komplexa processer. Om tillämpningen kräver enastående precision och tillförlitlighet i kombination med intuitiv drift samt dubbelt övertemperaturskydd med visuellt larm, kommer TwinDISPLAY-modellerna att ge den funktionalitet, bekvämlighet och säkerhet som krävs. Via den intuitiva kontrollen och loggningsmjukvaran AtmoCONTROL kan även komplexa processer programmeras snabbt och enkelt. Flera övertemperaturskydd, visuella och akustiska larm samt möjlighet att skicka ett automatiskt larmmeddelande till en eller flera e-postadresser som gör att det finns tid över för det som verkligen betyder något.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 0,1 °C |
| Larmtyper | Hörbart och visuellt |
| Kapacitet (metrisk) Hylla | 20 kg |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Kompressor | Ja |
| Controllertyp | TwinDISPlAY. Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet |
| Avfrosta | Automatisk |
| Kapacitet (metrisk) | 108 l |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål (304/1.4301) |
| Typ av konvektion | Tvingad |
| Visa mer |