Läs mer
Memmert™ Klimatkammare ICH
Produktkod. 13477689 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
108 l
256 l
749 l
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
13477689 749 l Varje
13406606 108 l Varje
13437689 256 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 13477689 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer ICH750
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-01-2027
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Idealisk för stabilitetstestning enligt ICH, WHO, EMA, ASEAN, GMP, GLP och GCCP.
Exakt, homogen och kraftfull - dessa tre ord beskriver Memmert klimatkammare ICH med kompressorteknik.
  • Modellstorlekar: 110, 260, 750
  • Temperaturjusteringsområde: +10 C°till +60°C
  • Fuktighetsjusteringsområde: 10 till 80 % rh
  • Konvektion: Motordriven forcerad luftcirkulation (justerbar i 10 % steg) garanterar en särskilt homogen temperaturfördelning
  • Värmesystem med luftmantel för skonsam all-around uppvärmning
  • Modellvariant: TwinDISPLAY (intuitiv kontroll)
  • Kraftfull kompressorteknik med snabba återhämtningstider efter öppning av dörren
  • Energibesparande användning av CFC-fritt kyl-/värmesystem (köldmedium R134a)
  • Fullt isolerad dörr i rostfritt stål med 2-punktslåsning
Klimatkammaren ICH erbjuder oöverträffad homogenitet av temperatur och luftfuktighet och lämnar ingenting bakom sig när det gäller provskydd och exakt temperaturkontroll.
Alla Memmert klimatkammare ICH kommer att förses med en TwinDISPLAY.
TwinDISPLAY erbjuder maximal bekvämlighet för komplexa processer. Om tillämpningen kräver enastående precision och tillförlitlighet i kombination med intuitiv drift samt dubbelt övertemperaturskydd med visuellt larm, kommer TwinDISPLAY-modellerna att ge den funktionalitet, bekvämlighet och säkerhet som krävs. Via den intuitiva kontrollen och loggningsmjukvaran AtmoCONTROL kan även komplexa processer programmeras snabbt och enkelt. Flera övertemperaturskydd, visuella och akustiska larm samt möjlighet att skicka ett automatiskt larmmeddelande till en eller flera e-postadresser som gör att det finns tid över för det som verkligen betyder något.
Specifikationer
Noggrannhet 0,1 °C
Larmtyper Hörbart och visuellt
Kapacitet (metrisk) Hylla 30 kg
Certifikat och efterlevnad CE
Kompressor Ja
Controllertyp TwinDISPlAY. Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet
Kapacitet (metrisk) 749 l
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
Typ av konvektion Tvingad
Belysning Belysningsenhet som tillval
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 14
Pluggtyp Tysk variant
Relativ luftfuktighet 10 till 80 %
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +60 °C
Typ Klimatkammare
Visa 2 högupplösta TFT-färgskärmar (TwinDISPlAY)
Dörr stil Helt isolerade dörrar i rostfritt stål
För användning med (applikation) Analytisk kemi, tillverkning, mikrobiologi, forskningskemi, temperaturkontroll, livsmedel& Drycker, läkemedel, gruvdrift
Rammaterial Rostfritt stål
Fuktighetsnoggrannhet 1%
Fuktighetsdisplay 2 högupplösta TFT-färgskärmar (TwinDISPlAY)
Fuktighetsområde 10 till 80 %
Fuktighetskälla Fuktförsörjning med destillerat vatten från extern tank med självsugande pump
Isolering Helt isolerade dörrar i rostfritt stål med 2-punktslåsning (kompressionsdörrlås)
Bärande kapacitet (metrisk) 200 kg
Modell ICH750
Antal dörrar 2
Antal nät 2
Portstorlek 40 mm klar diameter
Produktlinje Klimatkammare
Programmerbarhet AtmoCONTROL programvara på en USB sticka för programmering, hantering och överföring av program via Ethernet-gränssnitt eller USB hamn
Skyddsklass Mekanisk temperaturbegränsare TB, skyddsklass 1 enligt DIN 12880 för att stänga av värmen ca. 10 °C över den nominella temperaturen; över- och undertemperaturvakt TWW, skyddsklass 3.3 eller justerbar temperaturbegränsare TWB, skyddsklass 2, valbar på display
Kvantitet 1 st
Kylmedel R134a
Upplösning Bildskärmens upplösning 0,1 %
Sensortyper Temperaturgivare 2 Pt100-givare DIN klass A
Hyllmaterial Rostfritt stål
Frakt skick Apparaterna måste transporteras stående
Temperaturkontroll Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet
Temperaturupplösning 0,1 °C
Temperatursensor 2 Pt100 Klass A i 4-trådskrets
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Timer Digital bakåträknare med måltidsinställning, justerbar från 1 minut till 99 dagar
Garanti 3 år
Mått (D x B x H) Inredning 600 x 1040 x 1200 mm
Längd (metrisk) 785 mm
Längd (metrisk) Interiör 600 mm
Bredd (metrisk) 1224 mm
Bredd (metrisk) Interiör 1040 mm
Höjd (metrisk) 1950 mm
Höjd (metrisk) interiör 1200 mm
Djup (metriskt) 785 mm
Djup (metrisk) interiör 600 mm
Fraktvikt (metrisk) 309 kg
Vikt (metrisk) 249 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 115/230 V
Wattal 1.53 kW
Frekvens 50/60 Hz