Läs mer
Memmert™ Klimatkammare ICH
Produktkod. p-7238134 Handla allt Memmert Produkter
Kapacitet (metrisk):
108 l
256 l
749 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13406606
Brand: Memmert™ ICH110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för stabilitetstestning enligt ICH, WHO, EMA, ASEAN, GMP, GLP och GCCP.
Exakt, homogen och kraftfull - dessa tre ord beskriver Memmert klimatkammare ICH med kompressorteknik.
  • Modellstorlekar: 110, 260, 750
  • Temperaturjusteringsområde: +10 C°till +60°C
  • Fuktighetsjusteringsområde: 10 till 80 % rh
  • Konvektion: Motordriven forcerad luftcirkulation (justerbar i 10 % steg) garanterar en särskilt homogen temperaturfördelning
  • Värmesystem med luftmantel för skonsam all-around uppvärmning
  • Modellvariant: TwinDISPLAY (intuitiv kontroll)
  • Kraftfull kompressorteknik med snabba återhämtningstider efter öppning av dörren
  • Energibesparande användning av CFC-fritt kyl-/värmesystem (köldmedium R134a)
  • Fullt isolerad dörr i rostfritt stål med 2-punktslåsning
Klimatkammaren ICH erbjuder oöverträffad homogenitet av temperatur och luftfuktighet och lämnar ingenting bakom sig när det gäller provskydd och exakt temperaturkontroll.
Alla Memmert klimatkammare ICH kommer att förses med en TwinDISPLAY.
TwinDISPLAY erbjuder maximal bekvämlighet för komplexa processer. Om tillämpningen kräver enastående precision och tillförlitlighet i kombination med intuitiv drift samt dubbelt övertemperaturskydd med visuellt larm, kommer TwinDISPLAY-modellerna att ge den funktionalitet, bekvämlighet och säkerhet som krävs. Via den intuitiva kontrollen och loggningsmjukvaran AtmoCONTROL kan även komplexa processer programmeras snabbt och enkelt. Flera övertemperaturskydd, visuella och akustiska larm samt möjlighet att skicka ett automatiskt larmmeddelande till en eller flera e-postadresser som gör att det finns tid över för det som verkligen betyder något.
Specifikationer
Noggrannhet 0,1 °C
Larmtyper Hörbart och visuellt
Kapacitet (metrisk) Hylla 20 kg
Certifikat och efterlevnad CE
Kompressor Ja
Controllertyp TwinDISPlAY. Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet
Kapacitet (metrisk) 108 l
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
Typ av konvektion Tvingad
Belysning Belysningsenhet som tillval
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 5
Pluggtyp Tysk variant
Relativ luftfuktighet 10 till 80 %
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +60 °C
Typ Klimatkammare
Visa 2 högupplösta TFT-färgskärmar (TwinDISPlAY)
Dörr stil Helt isolerad dörr i rostfritt stål
För användning med (applikation) Analytisk kemi, tillverkning, mikrobiologi, forskningskemi, temperaturkontroll, livsmedel& Drycker, läkemedel, gruvdrift
Rammaterial Rostfritt stål
Fuktighetsnoggrannhet 1%
Fuktighetsdisplay 2 högupplösta TFT-färgskärmar (TwinDISPlAY)
Fuktighetsområde 10 till 80 %
Fuktighetskälla Fuktförsörjning med destillerat vatten från extern tank med självsugande pump
Isolering Helt isolerad dörr i rostfritt stål med 2-punktslåsning (kompressionsdörrlås)
Bärande kapacitet (metrisk) 150 kg
Modell ICH110
Antal dörrar 1
Antal nät 2
Portstorlek 40 mm klar diameter
Produktlinje Klimatkammare
Programmerbarhet AtmoCONTROL programvara på en USB sticka för programmering, hantering och överföring av program via Ethernet-gränssnitt eller USB hamn
Skyddsklass Mekanisk temperaturbegränsare TB, skyddsklass 1 enligt DIN 12880 för att stänga av värmen ca. 10 °C över den nominella temperaturen; över- och undertemperaturvakt TWW, skyddsklass 3.3 eller justerbar temperaturbegränsare TWB, skyddsklass 2, valbar på display
Kvantitet 1 st
Kylmedel R134a
Upplösning Bildskärmens upplösning 0,1 %
Sensortyper Temperaturgivare 2 Pt100-givare DIN klass A
Hyllmaterial Rostfritt stål
Frakt skick Apparaterna måste transporteras stående
Temperaturkontroll Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet
Temperaturupplösning 0,1 °C
Temperatursensor 2 Pt100 Klass A i 4-trådskrets
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Timer Digital bakåträknare med måltidsinställning, justerbar från 1 minut till 99 dagar
Garanti 3 år
Mått (D x B x H) Inredning 400 x 560 x 480 mm
Längd (metrisk) 585 mm
Längd (metrisk) Interiör 400 mm
Bredd (metrisk) 745 mm
Bredd (metrisk) Interiör 560 mm
Höjd (metrisk) 1233 mm
Höjd (metrisk) interiör 480 mm
Djup (metriskt) 585 mm
Djup (metrisk) interiör 400 mm
Fraktvikt (metrisk) 127 kg
Vikt (metrisk) 109 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 115/230 V
Wattal 1.35 kW
Frekvens 50/60 Hz