Läs mer
Climbazole, TRC
Produktkod. 30368066
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30368066 50 mg
30361934 25 g
30365387 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30368066 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC57850050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38083-17-9
Molekylformel C15 H17 Cl N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 292.76
Synonym 1-(4-Chlorophenoxy)-1-(1H-imidazol-1-yl)-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-(4-Chlorophenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimethylbutan-2-one, 1-[(4-Chlorophenoxy)(tert-butylcarbonyl)methyl]imidazole, BAY-e 6975, Baypival, Climbazole, Crinipan AD, Diazolone
IUPAC-namn 1-(4-klorofenoxi)-1-imidazol-1-yl-3,3-dimetylbutan-2-one
LEDER CC(C)(C)C(=O)C(Oc1ccc(Cl)cc1)n2ccnc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Climbazole
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H17ClN2O2/c1-15(2,3)13(19)14(18-9-8-17-10-18)20-12-6-4-11(16)5-7-12/h4-10,14H,1-3H3
Formel vikt 292.0979