Läs mer
Clinafloxacin Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clinafloxacin Hydrochloride |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17ClFN3O3.ClH/c18-13-14-10(5-12(19)15(13)21-4-3-8(20)6-21)16(23)11(17(24)25)7-22(14)9-1-2-9;/h5,7-9H,1-4,6,20H2,(H,24,25);1H |
| Formel vikt | 401.0709 |