Läs mer
Clindamycin-13C,D3 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30362411
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30362411 5 mg -
30351168 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30362411 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC5799945MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2140264-64-6
Molekylformel C1713CH30D3ClN2O5S • HCl
Molekylvikt (g/mol) 465.45
Synonym Methyl 7-Chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-13C,D3-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-L-threo-α-D-galacto-octopyranoside Hydrochloride, trans-α-Methyl 7-Chloro-6,7,8-trideoxy-6-(1-methyl-13C,D3-4-propyl-L-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-L-threo-D-galacto-octopyranoside Hydrochloride, (2S-trans)-Methyl 7-Chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[(1-methyl-13C,D3-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-L-threo-α-D-galacto-octopyranoside Hydrochloride, 7(S)-Chloro-7-deoxylincomycin-13C,D3 Hydrochloride, 7-CDL-13C,D3 Hydrochloride, 7-Chloro-7-deoxylincomycin-13C,D3 Hydrochloride, 7-Chlorolincomycin-13C,D3 Hydrochloride, 7-Deoxy-7(S)-chlorolincomycin-13C,D3 Hydrochloride, Antirobe-13C,D3 Hydrochloride, Chlolincocin-13C,D3 Hydrochloride, Cleocin-13C,D3 Hydrochloride, Clincin-13C,D3 Hydrochloride, ClindaDerm-13C,D3 Hydrochloride, Clindam-13C,D3 Hydrochloride, Clindamycin-13C,D3 Hydrochloride, Clinimycin-13C,D3 Hydrochloride, Dalacin C-13C,D3 Hydrochloride, Dalacin V-13C,D3 Hydrochloride, Dalacine-13C,D3 Hydrochloride, Klimicin-13C,D3 Hydrochloride, Klindan 300-13C,D3 Hydrochloride, Sobelin-13C,D3 Hydrochloride, U 21251-13C,D3 Hydrochloride
IUPAC-namn (2S,4R)-N-((1S,2S)-2-chloro-1-((2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)propyl)-1-(methyl-13C-d3)-4-propylpyrrolidine-2-carboxamide hydrogen chloride
LEDER CCC[C@@H]1C[C@@H](C(N[C@@H]([C@@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](SC)O2)[C@@H](Cl)C)=O)N([13C]([2H])([2H])[2H])C1.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clindamycin-13C,D3 Hydrochloride
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H33ClN2O5S.ClH/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(25)20-12(9(2)19)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;/h9-16,18,22-24H,5-8H2,1-4H3,(H,20,25);1H/t9-,10+,11-,12+,13-,14+,15+,16+,18+;/m0./s1/i3+1D3;
Formel vikt 464.19