missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Clindamycin 3-Palmitate Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clindamycin 3-Palmitate Hydrochloride |
| CAS | 30747-19-4 |
| Molekylformel | C34H63ClN2O6S •HCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2S-trans)-Methyl 7-Chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-L-threo-α-D-galacto-octopyranoside 3-Hexadecanoate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C34H63ClN2O6S.ClH/c1-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-27(38)42-32-29(39)31(43-34(44-5)30(32)40)28(24(3)35)36-33(41)26-22-25(20-7-2)23-37(26)4;/h24-26,28-32,34,39-40H,6-23H2,1-5H3,(H,36,41);1H/t24-,25+,26+,28+,29-,30+,31+,32-,34+;/m0./s1 |
| LEDER | O[C@H]1[C@@H]([C@H](NC(C2C[C@@H](CCC)CN2C)=O)[C@@H](Cl)C)O[C@H](SC)[C@H](O)[C@H]1OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.Cl |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4S,5R,6R)-2-((1S,2S)-2-chloro-1-((4R)-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamido)propyl)-3,5-dihydroxy-6-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-4-yl palmitate hydrogen chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 699.85 |
| Formel vikt | 698.4 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?