missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Clindamycin B 2-Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clindamycin B 2-Phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H32ClN2O8PS/c1-5-9-6-10(20(3)7-9)16(23)19-11(8(2)18)14-12(21)13(22)15(17(27-14)30-4)28-29(24,25)26/h8-15,17,21-22H,5-7H2,1-4H3,(H,19,23)(H2,24,25,26) |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Formel vikt | 490.1306 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?