missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Clindamycin B, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clindamycin B |
| InChI formel | InChI=1S/C17H31ClN2O5S/c1-5-9-6-10(20(3)7-9)16(24)19-11(8(2)18)15-13(22)12(21)14(23)17(25-15)26-4/h8-15,17,21-23H,5-7H2,1-4H3,(H,19,24)/t8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15+,17+/m0/s1 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Formel vikt | 410.1642 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?