Läs mer
Clindamycin-d3 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clindamycin-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1356933-72-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18H30D3ClN2O5S . HCl |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2S-trans)-Methyl 7-Chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-(methyl-d3)-4-propyl-2- |
| InChI formel | InChI=1S/C18H33ClN2O5S.ClH/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(25)20-12(9(2)19)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;/h9-16,18,22-24H,5-8H2,1-4H3,(H,20,25);1H/t9?,10?,11-,12?,13+,14+,15-,16?,18+;/m0./s1/i3D3; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])N1C[C@H](CCC)C[C@H]1C(=O)N[C@H]([C@H](C)Cl)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O |
| IUPAC-namn | (2S)-N-(2-chloro-1-((3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)propyl)-1-(methyl-d3)-4-propylpyrrolidine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 464.46 |
| Visa mer |