Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Klindamycinhydroklorid, 97 %
Produktkod. 15595106 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15595106 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 15595106 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 443510100
Request Bulk or Custom Format
Clindamycinhydroklorid, CAS # 21462-39-5, är ett linkosamidantibiotikum.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Clindamycin är ett linkosamidantibiotikum som härrör från lincomycin som har antibiotisk aktivitet mot aeroba grampositiva kocker och parasitiska protozoer
  • Klindamycin binder reversibelt till 50-talets bakteriella ribosomala subenhet, vilket hämmar proteinsyntesen
Användningsområden
  • Klindamycin har använts för att förbättra bakteriell kolonisering i forskningsmöss under studiet av kommensal tarmmikrobiota
  • Klindamycin har använts för att studera biofilmmedierad antibiotikaresistens i en in vitro-modell av G. vaginalis
  • Klindamycin användes som ett selektionsmedel för att isolera, räkna upp och identifiera Lactobacillus spp. från probiotiska mejeriprodukter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clindamycin hydrochloride
Typ Clindamycin Hydrochloride
CAS 21462-39-5
Smältpunkt 156.0°C to 159.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Vatten 6% max.
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C18H34Cl2N2O5S
Löslighetsinformation Solubility in water: ca 50g/L. Other solubilities: soluble in pyridine, ethanol, dmf
InChI-nyckel AUODDLQVRAJAJM-PIPVPTKYSA-N
LEDER CCCC1CC(N(C1)C)C(=O)NC(C2C(C(C(C(O2)SC)O)O)O)C(C)Cl.Cl
IUPAC-namn (2S,4R)-N-[(lS,2S)-2-klor-l-[(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-metylsulfanyloxan-2-yl]propyl]-l-metyl-4-propylpyrrolidin-2-karboxamid;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 461.439
PubChem CID 134129519
Formel vikt 461.45
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Clindamycin hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.