Läs mer
Clindamycin hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Clindamycin (hydrochloride) is a semisynthetic lincosamide antibiotic, which inhibits protein synthesis by acting on the 50S ribosomal.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clindamycin hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 21462-39-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H34Cl2N2O5S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.71 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (216.71 mM) |
| LEDER | C[C@H](Cl)[C@@]([C@@]([C@@H]([C@H](O)[C@H]1O)O)([H])O[C@@H]1SC)([H])NC([C@@H]2C[C@@H](CCC)CN2C)=O.Cl |
| Visa mer |