Läs mer
klindamycinhydrokloridmonohydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15474009
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15474009 1 g 1g
15484009 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15474009 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61409.03
Request Bulk or Custom Format
Klindamycinhydroklorid, CAS-nr 21462-39-5, är saltet av klindamycin, ett derivat av det bredspektrumbakteriostatiska antibiotikumet lincomycin.
Klindamycinhydrokloridmonohydrat är ett antibakteriellt medel som är en semisyntetisk analog av linkomycin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Klindamycin är ett linkosamidantibiotikum som stör proteinsyntesen genom att störa aminoacyl-tRNA-ribosomkomplexet
•Klindamycin minskar talgkörtelaktiviteten och blockerar den neuromuskulära övergången
Ansökan
•Klindamycin används ofta i laboratorieapplikationer för att hämma tillväxten av anaeroba mikrober, men har också viss effektivitet mot aeroba mikrober
•Det kan användas i laboratoriestudier av cellkultur för resistenstestning, eller i studier av allergiska reaktioner mot antibiotika
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58207-19-5
Molekylformel C18H34Cl2N2O5S
Molekylvikt (g/mol) 461.439
MDL-nummer MFCD07793327
InChI-nyckel AUODDLQVRAJAJM-NFOLQJLNSA-N
PubChem CID 131632848
IUPAC-namn (2S,4R)-N-[2-klor-l-[(2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-metylsulfanyloxan-2-yl]propyl]-1-metyl-4-propylpyrrolidin-2-karboxamid;hydroklorid
LEDER CCCC1CC(N(C1)C)C(=O)NC(C2C(C(C(C(O2)SC)O)O)O)C(C)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clindamycin hydrochloride monohydrate
Typ Clindamycin Hydrochloride Monohydrate
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 4070786
Merck Index 14,2356
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 479.46 (461.44 Anhydrous)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Clindamycin hydrochloride monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Clindamycin hydrochloride monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.