Läs mer
Clindamycin Palmitate Sulfoxide Hydrochloride (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clindamycin Palmitate Sulfoxide Hydrochloride |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H63ClN2O7S.ClH/c1-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-27(38)43-32-30(40)29(39)31(44-34(32)45(5)42)28(24(3)35)36-33(41)26-22-25(20-7-2)23-37(26)4;/h24-26,28-32,34,39-40H,6-23H2,1-5H3,(H,36,41);1H/t24-,25+,26-,28+,29+,30-,31+,32+,34+,45?;/m0./s1 |
| Formel vikt | 714.3811 |