missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Clindamycin Palmitate Sulfoxide Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 17952196
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17952196 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17952196 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1989.080050

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Clindamycin Palmitate Sulfoxide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Clindamycin Palmitate Sulfoxide Hydrochloride
CAS 2126928-92-3
Analyt- eller komponentnamn Clindamycin Palmitate Sulfoxide Hydrochloride
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C34 H63 Cl N2 O7 S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Clindamycin Palmitate Sulfoxide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C34H63ClN2O7S.ClH/c1-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-27(38)43-32-30(40)29(39)31(44-34(32)45(5)42)28(24(3)35)36-33(41)26-22-25(20-7-2)23-37(26)4;/h24-26,28-32,34,39-40H,6-23H2,1-5H3,(H,36,41);1H/t24-,25+,26-,28+,29+,30-,31+,32+,34+,45?;/m0./s1
LEDER Cl.CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1S(=O)C)[C@H](NC(=O)[C@@H]2C[C@@H](CCC)CN2C)[C@H](C)Cl
IUPAC-namn [(2R,3R,4S,5R,6R)-6-[(1S,2S)-2-chloro-1-[[(2S,4R)-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carbonyl]amino]propyl]-4,5-dihydroxy-2-methylsulfinyloxan-3-yl] hexadecanoate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 715.85
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 714.3811 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.