Läs mer
Klindamycin, vitt pulver, MP Biomedicals™
Produktkod. 11486171 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486171 100 mg 100mg
11466171 10 mg 10mg
11476171 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11486171 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219116880
Kemiska identifierare
CAS 21462-39-5
Molekylformel C18H34Cl2N2O5S
Molekylvikt (g/mol) 461.439
MDL-nummer MFCD07793327
InChI-nyckel AUODDLQVRAJAJM-PIPVPTKYSA-N
Synonym (7S)-7-Chloro-7-deoxylincomycin hydrochloride, Cleocin
PubChem CID 134129519
IUPAC-namn (2S,4R)-N-[(lS,2S)-2-klor-l-[(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-metylsulfanyloxan-2-yl]propyl]-l-metyl-4-propylpyrrolidin-2-karboxamid;hydroklorid
LEDER CCCC1CC(N(C1)C)C(=O)NC(C2C(C(C(C(O2)SC)O)O)O)C(C)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clindamycin
Typ Clindamycin
Fysisk form Fast
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 461.4
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Clindamycin Hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Clindamycin Hydrochloride