Läs mer
Bryson Packaging™ Cling film rullar
Produktkod. 12338039
Change view
Bredd (metrisk):
300 mm
450 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
12338039 300 mm Varje
12348039 450 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12338039 Leverantör Bryson Packaging™ Leverantörsnummer SEL360010K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.83 SEK
    198.40 SEK / Paket med 1
    Save 422.43 SEK
    68% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för att försegla laboratoriebehållare som flaskor, bägare, flaskor, rör och andra. Bryson Packaging™ Cling Film Rolls levereras i kartonger med skärkant.
  • Tillverkad av extruderad PVC-film, 50 μm tjock
  • Lämplig för användning i djupfrysar
  • Tvåvägs stretch
  • Stafylokocksäker
  • Värmeförstöring vid 125 °C
Specifikationer
Användningsområden Lämplig för förslutning av laboratoriebehållare - kolvar, bägare, flaskor, rör och för användning i djupfrysning
Produkttyp Filma
Bredd (metrisk) 300 mm
Material Polypropen, PVC
Tjocklek 50μ m