Läs mer
Bryson Packaging™ Cling film rullar
Produktkod. 12348039
Change view
Bredd (metrisk):
300 mm
450 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
12348039 450 mm Varje
12338039 300 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12348039 Leverantör Bryson Packaging™ Leverantörsnummer SEL360020H
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för att försegla laboratoriebehållare som flaskor, bägare, flaskor, rör och andra. Bryson Packaging™ Cling Film Rolls levereras i kartonger med skärkant.
  • Tillverkad av extruderad PVC-film, 50 μm tjock
  • Lämplig för användning i djupfrysar
  • Tvåvägs stretch
  • Stafylokocksäker
  • Värmeförstöring vid 125 °C
Specifikationer
Användningsområden Lämplig för förslutning av laboratoriebehållare - kolvar, bägare, flaskor, rör och för användning i djupfrysning
Produkttyp Filma
Bredd (metrisk) 450 mm
Material Polypropen, PVC
Tjocklek 50μ m