Läs mer
Bryson Packaging™ Cling film rullar
Bredd (metrisk):
300 mm
450 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av extruderad PVC-film, 50 μm tjock
- Lämplig för användning i djupfrysar
- Tvåvägs stretch
- Stafylokocksäker
- Värmeförstöring vid 125 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Lämplig för förslutning av laboratoriebehållare - kolvar, bägare, flaskor, rör och för användning i djupfrysning |
| Produkttyp | Filma |
| Bredd (metrisk) | 300 mm |
| Material | Polypropen, PVC |
| Tjocklek | 50μ m |