Läs mer
Fisherbrand™ Kliniskt paket
Produktkod. 30130309 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet:
8 x 3 till 15 ml
Produktkod. Kapacitet
30130309 8 x 3 till 15 ml
1 options
Produktkod. 30130309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11960.00 SEK
    8743.37 SEK / 1 uppsättningar
    Save 3216.63 SEK
    26% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Optimera din labbeffektivitet med detta omfattande kliniska paket.
Snurra prover utan ansträngning med en högpresterande centrifug, håll dina rör organiserade och tillgängliga med ett multirörsställ och skydda din arbetsyta med en hållbar labbmatta. Detta paket ger allt du behöver för strömlinjeformad och exakt provhantering. Detta paket innehåller följande:
Fisherbrand™ Klinisk centrifug - #17801727
  • Denna kompakta, tysta kliniska bänkcentrifug erbjuder justerbara hastigheter (500-6 000 RPM ), programmerbart minne och inbyggda säkerhetsfunktioner som maximerar funktionalitet och effektivitet på arbetsplatsen.
Fisherbrand™ Kliniskt 4-vägs rörställ, diverse - #16340402
  • Detta ställ håller 13 och 17 mm rör säkert, är tillverkat av hållbar, kemikaliebeständig polypropen och tål vattenbad och frysar. Anpassningsbar och anpassningsbar för alla inställningar.
Fisherbrand™ Klinisk labbmatta - #16361648
  • Denna labbmatta underlättar säkert arbetsflödesprocesser med organisation och enkel rengöring, samtidigt som den håller bänkskivorna rena och säkra från fläckar eller spill.
Specifikationer
Inkluderar Rördistanser, adapterhylsor, 8-plats rotor, nätadapter
Kapacitet 8 x 3 till 15 ml
Max. RCF 4,668 x g
Max. Hastighet 6,000 rpm
Kylt Nej
Certifikat och efterlevnad CE, UKCA, RoHS3, WEEE
Timer 30 sek. till 60 min., eller kontinuerlig
Wattal 93 W
Vikt (engelska) 9.93 lb.
Vikt (metrisk) 4.5 kg
Spänning 100 till 240 V
Produkttyp Klinisk centrifug
Temperaturområde (metriskt) 2 °C till 40 °C